Drucken

3-Nitro-p-kresol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

139815-25G
SIAL139815-25GEA 117 EUR
SIAL139815-25G
3-Nitro-p-kresol, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-p-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Melting Pt: 78…81 °C
MDL Number: MFCD00007244
CAS-Nummer: 2042-14-0
EINECS: 218-044-6
UN: 2446
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR