Drucken

Ethylbromacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


MQ200

17020-100ML 17020-1L 17020-500ML
SIAL17020-100MLEA 38.9 EUR
SIAL17020-100ML SIAL17020-1L SIAL17020-500ML
Ethylbromacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylbromacetat
Formel: BrCH₂COOCH₂CH₃
MW: 167 g/mol
Siedepunkt: 159
Melting Pt: –38 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 58
MDL Number: MFCD00000191
CAS-Nummer: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR