Malonsäure-[D4], Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
175854-10G
SIAL175854-10GEA
88.2
EUR
SIAL175854-10G
Malonsäure-[D4], Sigma-Aldrich®
Malonsäure-[D4]
Formel:
C₃D₄O₄ MW: 108.03 g/mol Storage Temperature: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
813-56-9 EINECS: 212-385-4 Merck Index: 13,05732 |