Drucken

Iodtrimethylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

195529-100G 195529-25G 195529-5G
SIAL195529-100GEA 274 EUR
SIAL195529-100G SIAL195529-25G SIAL195529-5G
Iodtrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Iodtrimethylsilan
Formel: C₃H₉ISi
MW: 200.09 g/mol
Siedepunkt: 106
Melting Pt: < 0 °C
Dichte: 1.47 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001028
CAS-Nummer: 16029-98-4
EINECS: 240-171-0
UN: 2924
ADR: 3 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR