Drucken
Erbiumtrichlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
203211-20G
SIAL203211-20GEA 345 EUR
SIAL203211-20G
Erbiumtrichlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Erbiumtrichlorid Hexahydrat
Formel: Cl₃Er·6H₂O
MW: 381.71 g/mol
Melting Pt: 168
MDL Number: MFCD00149693
CAS-Nummer: 10025-75-9
EINECS: 233-385-0