Drucken
5-Hydroxy-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
219975-5G
SIAL219975-5GEA 42.3 EUR
SIAL219975-5G
5-Hydroxy-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxy-1-tetralon
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
MDL Number: MFCD00001693
CAS-Nummer: 28315-93-7
EINECS: 248-958-0