Quinine hemisulphate monohydrate Ph. Eur., Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
22642-50G
SIAL22642-50GEA
226
EUR
SIAL22642-50G
Quinine hemisulphate monohydrate Ph. Eur., Sigma-Aldrich®
Quinine hemisulphate monohydrate
Formel:
C₂₀H₂₄N₂O₂·0.5H₂SO₄·H₂O MW: 391.47 g/mol (373.46 anhy) Dichte: 1.36 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150792 CAS-Nummer: 6119-70-6 EINECS: 212-359-2 |