Drucken

Rubidiumfluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

251429-10G
SIAL251429-10GEA 366 EUR
SIAL251429-10G
Rubidiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Rubidium fluoride
Formel: FRb
MW: 104.47 g/mol
Siedepunkt: 1408
Melting Pt: 753
Dichte: 3.983 g/cm³ (–273.15 °C)
MDL Number: MFCD00011191
CAS-Nummer: 13446-74-7
EINECS: 236-603-2
UN: 3288
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR