Drucken

1-Ethyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

252530-10G
SIAL252530-10GEA 180 EUR
SIAL252530-10G
1-Ethyl-2-thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-2-thioharnstoff
Formel: C₃H₈N₂S
MW: 104.18 g/mol
Siedepunkt: 162
MDL Number: MFCD00004939
CAS-Nummer: 625-53-6
EINECS: 210-899-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR