Drucken

Diisobutylaluminiumhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ100

256811-100G
SIAL256811-100GEA 159 EUR
SIAL256811-100G
Diisobutylaluminiumhydrid, Sigma-Aldrich®
Diisobutylaluminiumhydrid
Formel: C₈H₁₉Al
MW: 142.22 g/mol
Siedepunkt: 95.5…96.5 °C (0.2 mmHg)
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 0.798 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008928
CAS-Nummer: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3394
ADR: 4.2 I

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR