Drucken

(±)-3-Ethoxy-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

260428-1G
SIAL260428-1GEA 87.3 EUR
SIAL260428-1G
(±)-3-Ethoxy-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Ethoxy-1,2-propandiol
Formel: C₅H₁₂O₃
MW: 120.15 g/mol
MDL Number: MFCD00009989
CAS-Nummer: 1874-62-0
EINECS: 217-503-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR