Magnesium, ribbon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ200
266302-25G
SIAL266302-25GEA
114
EUR
SIAL266302-25G
Magnesium, ribbon, Sigma-Aldrich®
Magnesium
Formel:
Mg MW: 24.3 g/mol Siedepunkt: 1107 Melting Pt: 651 Dichte: 1.74 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085308 CAS-Nummer: 7439-95-4 EINECS: 231-104-6 UN: 1869 ADR: 4.1 III Merck Index: 13,05675 |