Drucken

Chlortriphenylgerman, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ200

288217-5G
SIAL288217-5GEA 275 EUR
SIAL288217-5G
Chlortriphenylgerman, Sigma-Aldrich®
Chlortriphenylgerman
Formel: C₁₈H₁₅ClGe
MW: 339.38 g/mol
MDL Number: MFCD00000461
CAS-Nummer: 1626-24-0
EINECS: 216-617-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR