Drucken
Dextran, M.W. ~ 60,000, BioChemika®, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
31397-100G
SIAL31397-100GEA 279 EUR
SIAL31397-100G
Dextran, M.W. ~ 60,000, BioChemika®, Sigma-Aldrich®
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MDL Number: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5