Drucken
3-Brombenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
316288-25G
SIAL316288-25GEA 130 EUR
SIAL316288-25G
3-Brombenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
3-Brombenzylamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₉BrClN
MW: 222.52 g/mol
MDL Number: MFCD00012856
CAS-Nummer: 39959-54-1