Drucken

Ethyldiphenylphosphin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

336904-2G
SIAL336904-2GEA 49.2 EUR
SIAL336904-2G
Ethyldiphenylphosphin, Sigma-Aldrich®
Ethyldiphenylphosphin
Formel: C₁₄H₁₅P
MW: 214.24 g/mol
MDL Number: MFCD00015170
CAS-Nummer: 607-01-2
UN: 3278
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR