Drucken

1-Cyancyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

343390-5G
SIAL343390-5GEA 94.4 EUR
SIAL343390-5G
1-Cyancyclopropancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₂
MW: 111.1 g/mol
MDL Number: MFCD00190651
CAS-Nummer: 6914-79-0
UN: 2923
ADR: 8 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR