(Isopentyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
347779-25G
SIAL347779-25GEA
66.8
EUR
SIAL347779-25G
(Isopentyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
(Isopentyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel:
(H₃C)₂HCCH₂CH₂P(C₆H₅)₃Br MW: 413.34 g/mol |
MDL Number:
MFCD00031594 CAS-Nummer: 28322-40-9 EINECS: 248-966-4 |