Drucken

Diethylphenylphosphin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

381241-1G
SIAL381241-1GEA 47.9 EUR
SIAL381241-1G
Diethylphenylphosphin, Sigma-Aldrich®
Diethylphenylphosphin
Formel: C₁₀H₁₅P
MW: 166.21 g/mol
MDL Number: MFCD00015172
CAS-Nummer: 1605-53-4
EINECS: 216-516-6
UN: 3278
ADR: 6.1 I

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR