Drucken
Kaliumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
455571-100G 455571-500G
SIAL455571-100GEA 85.4 EUR
SIAL455571-100G SIAL455571-500G
Kaliumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Kaliumtetrahydroborat
Formel: H₄BK
MW: 53.94 g/mol
Melting Pt: 500
Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011396
CAS-Nummer: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07777