1,2-Bis(diphenylphosphino)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ100
460273-1G
SIAL460273-1GEA
84.4
EUR
SIAL460273-1G
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzol, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzol
Formel:
C₃₀H₂₄P₂ MW: 446.46 g/mol |
MDL Number:
MFCD00014081 CAS-Nummer: 13991-08-7 |