Drucken

Disilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

463043-20G
SIAL463043-20GEA 0 EUR
SIAL463043-20G
Disilan, Sigma-Aldrich®
Disilane
Formel: H₆Si₂
MW: 62.22 g/mol
Siedepunkt: –14.3 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –132.6 °C
Dichte: 0.901 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 1590-87-0
EINECS: 216-466-5
UN: 3161
ADR: 2
Merck Index: 12,03419

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR