Drucken

4-[(Trifluormethyl)sulfonyl]anilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

481920-1G
SIAL481920-1GEA 162 EUR
SIAL481920-1G
4-[(Trifluormethyl)sulfonyl]anilin, Sigma-Aldrich®
4-[(Trifluormethyl)sulfonyl]anilin
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
CAS-Nummer: 473-27-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR