Drucken
Graphit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
496553-180.7G
SIAL496553-180.7GEA 403 EUR
SIAL496553-180.7G
Graphit, Sigma-Aldrich®
Graphit
Formel: C
MW: 12.01 g/mol
Melting Pt: 3827
Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560