Drucken

1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

496804-5G
SIAL496804-5GEA 106 EUR
SIAL496804-5G
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzol
Formel: C₁₄H₁₃NO₃
MW: 243.26 g/mol
MDL Number: MFCD00100652
CAS-Nummer: 20876-37-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR