Drucken

Glycylglycine (Gly-Gly)

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

50200-100G
SIAL50200-100GEA 269 EUR
SIAL50200-100G
Glycylglycine (Gly-Gly)
Proteine und Peptide

  • EINECS: 209-127-8
  • GHS symbol and signal word: GHS07 and warning

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR