Drucken

Blei(IV)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

518131-10G
SIAL518131-10GEA 193 EUR
SIAL518131-10G
Blei(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Blei(IV)oxid
Formel: O₂Pb
MW: 239.2 g/mol
Melting Pt: 290
Dichte: 9.4 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011165
CAS-Nummer: 1309-60-0
EINECS: 215-174-5
UN: 1872
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,05424

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR