Drucken

(R)-(-)-3-Chlor-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ100

540056-5G
SIAL540056-5GEA 82.4 EUR
SIAL540056-5G
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-propandiol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-propandiol
Formel: ClCH₂CHOHCH₂OH
MW: 110.54 g/mol
Siedepunkt: 74…76 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00135169
CAS-Nummer: 57090-45-6
EINECS: 435-560-9
UN: 2689
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR