Drucken
1-Isopropylpiperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ100
566853-1G
SIAL566853-1GEA 27 EUR
SIAL566853-1G
1-Isopropylpiperazin, Sigma-Aldrich®
1-Isopropylpiperazin
Formel: C₇H₁₆N₂
MW: 128.22 g/mol
MDL Number: MFCD00167971
CAS-Nummer: 4318-42-7
EINECS: 224-345-3