Drucken

Dimethylsulfoxid-[D6], Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

570672-50G
SIAL570672-50GEA 357 EUR
SIAL570672-50G
Dimethylsulfoxid-[D6], Sigma-Aldrich®
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
MW: 84.09 g/mol
Siedepunkt: 189
Melting Pt: 20.2
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 82 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR