Drucken
5-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ100
579513-1G
SIAL579513-1GEA 63.5 EUR
SIAL579513-1G
5-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
5-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
MDL Number: MFCD00236641
CAS-Nummer: 328-68-7