Drucken

Kaliumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

60080-100G 60080-25G
SIAL60080-100GEA 85.4 EUR
SIAL60080-100G SIAL60080-25G
Kaliumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Kaliumtetrahydroborat
Formel: H₄BK
MW: 53.94 g/mol
Melting Pt: 500
Dichte: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011396
CAS-Nummer: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
UN: 1870
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,07777

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR