Drucken

Magnesium, granules

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

63045-250G-F
SIAL63045-250G-FEA 77.5 EUR
SIAL63045-250G-F
Magnesium, granules
Magnesium
Formel: Mg
MW: 24.3 g/mol
Siedepunkt: 1107
Melting Pt: 651
Dichte: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05675

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR