Drucken
3-Brom-5-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
631817-5G
SIAL631817-5GEA 39.4 EUR
SIAL631817-5G
3-Brom-5-methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
MW: 188.02 g/mol
MDL Number: MFCD00234169
CAS-Nummer: 50720-12-2