Lithiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
669431-50G
SIAL669431-50GEA
247
EUR
SIAL669431-50G
Lithiumfluorid, Sigma-Aldrich®
Lithium fluoride
Formel:
FLi MW: 25.94 g/mol Siedepunkt: 1676 Melting Pt: 870 Dichte: 2.64 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011090 CAS-Nummer: 7789-24-4 EINECS: 232-152-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05553 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...