Drucken
Magermilchpulver, powder, Millipore®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ200
70166-500G
SIAL70166-500GEA 45.5 EUR
SIAL70166-500G
Magermilchpulver, powder, Millipore®
Magermilchpulver
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 999999-99-4
EINECS: 310-127-6