2-Bromisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ100
703990-5G
SIAL703990-5GEA
106
EUR
SIAL703990-5G
2-Bromisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Bromisonicotinsäure
Formel:
C₆H₄BrNO₂ MW: 202.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD01646069 CAS-Nummer: 66572-56-3 |