Drucken
3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
709727-250MG
SIAL709727-250MGEA 63.7 EUR
SIAL709727-250MG
3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-[(Trimethylsilyl)ethinyl]benzaldehyd
Formel: C₁₂H₁₄OSi
MW: 202.324 g/mol
MDL Number: MFCD06245348
CAS-Nummer: 77123-55-8