8-Bromo-3-methoxyisoquinoline, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
731358-1G
SIAL731358-1GEA
103
EUR
SIAL731358-1G
8-Bromo-3-methoxyisoquinoline, Sigma-Aldrich®
8-Bromo-3-methoxyisoquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrNO MW: 238.08 g/mol |
CAS-Nummer:
608515-50-0 |