Drucken

Polyethylenglycol 6.000, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

81253-1KG 81253-2.5KG 81253-250G
SIAL81253-1KGEA 222 EUR
SIAL81253-1KG SIAL81253-2.5KG SIAL81253-250G
Polyethylenglycol 6.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 55…62 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR