Drucken
Wasserstoffperoxid 3%, Millipore®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
MQ100
88597-100ML-F
SIAL88597-100ML-FEA 25.3 EUR
SIAL88597-100ML-F
Wasserstoffperoxid 3%, Millipore®
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Siedepunkt: 150.2
Melting Pt: -0.41
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Merck Index: 14,04798