Drucken

TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in Wasser, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

93443-100ML 93443-500ML
SIAL93443-100MLEA 108 EUR
SIAL93443-100ML SIAL93443-500ML
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in Wasser, Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 6
Dichte: ∼1.01 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 251
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
Merck Index: 13,06793

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR