Drucken

n-Undecyl-β-D-maltosid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

94206-1G
SIAL94206-1GEA 396 EUR
SIAL94206-1G
n-Undecyl-β-D-maltosid, Sigma-Aldrich®
n-Undecyl-β-D-maltosid
Formel: C₂₃H₄₄O₁₁
CAS-Nummer: 170552-39-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR