Drucken

exo-2-Bromnorbornan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

B74666-10G
SIALB74666-10GEA 116 EUR
SIALB74666-10G
exo-2-Bromnorbornan, Sigma-Aldrich®
exo-2-Bromnorbornan
Formel: C₇H₁₁Br
MW: 175.07
Siedepunkt: 82
Dichte: 1.36 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 2534-77-2
EINECS: 219-798-9
UN: 1993
ADR: 3 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR