Drucken

2-Cyclopenten-1-on, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C112909-100G C112909-25G C112909-5G
SIALC112909-100GEA 572 EUR
SIALC112909-100G SIALC112909-25G SIALC112909-5G
2-Cyclopenten-1-on, Sigma-Aldrich®
2-Cyclopenten-1-on
Formel: C₅H₆O
MW: 82.1 g/mol
Siedepunkt: 64
Dichte: 0.989 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001401
CAS-Nummer: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR