Drucken

2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES), Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

C8210-100G C8210-25G
SIALC8210-100GEA 234 EUR
SIALC8210-100G SIALC8210-25G
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES), Sigma-Aldrich®
2-(Cyclohexylamino)ethansulfonsäure (CHES)
Formel: C₈H₁₇NO₃S
MW: 207.29 g/mol
Melting Pt: 320
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003835
CAS-Nummer: 103-47-9
EINECS: 203-115-6
Merck Index: 13,02063

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR