Drucken

(±)-β-Citronellol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ100

C83201-100G C83201-5G
SIALC83201-100GEA 57.7 EUR
SIALC83201-100G SIALC83201-5G
(±)-β-Citronellol, Sigma-Aldrich®
(±)-β-Citronellol
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Siedepunkt: 222
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 100
MDL Number: MFCD00002935
CAS-Nummer: 106-22-9
EINECS: 203-375-0
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02354

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR