Drucken

3,4-Dihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

D108405-100G D108405-25G D108405-5G
SIALD108405-100GEA 131 EUR
SIALD108405-100G SIALD108405-25G SIALD108405-5G
3,4-Dihydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Siedepunkt: 295
Melting Pt: 150…155 °C
Dichte: 1.505 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003370
CAS-Nummer: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 12,08079

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR