Drucken

1,10-Decandiol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5


MQ200

D1203-100G D1203-500G
SIALD1203-100GEA 59.4 EUR
SIALD1203-100G SIALD1203-500G
1,10-Decandiol, Sigma-Aldrich®
1,10-Decandiol
Formel: C₁₀H₂₂O₂
MW: 174.28 g/mol
Siedepunkt: 297
Melting Pt: 72
Dichte: 0.883 g/cm³ (80 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004749
CAS-Nummer: 112-47-0
EINECS: 203-975-2
Merck Index: 13,02869

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR