Drucken
2,3-Dimethylbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
D151602-500ML D151602-100ML
SIALD151602-500MLEA 268 EUR
SIALD151602-500ML SIALD151602-100ML
2,3-Dimethylbutan, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethylbutane
Formel: C₆H₁₄
MW: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 58
Melting Pt: –128.5 °C
Dichte: 0.6615 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008925
CAS-Nummer: 79-29-8
EINECS: 201-193-6
UN: 2457
ADR: 3 II